Läs mer
Fisherbrand™ 100-brunnars mikrorörsförvaringslådor
Produktkod. 15459123 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Array:
10 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Array Förpackningsstorlek
15459123 10 x 10 Paket med 5
1 options
Produktkod. 15459123
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lagrar upp till 100 mikrorör och kryogena flaskor. 100-brunnars förvaringslådor för mikrorör ger robust och säker förvaring av mikrorör.
  • För större förvaringskrav på 1,5/2,0 ml mikrorör eller kryogena flaskor.
  • Lättöppnat gångjärnslock med snäpplås.
  • 100 brunnar
  • Tja dia. 1,23 cm
  • Mått: 5,6 x 6 x 2,2 tum. (14,1 x 15,1 x 5,7 cm)
Specifikationer
Förslutning ingår Gångjärnsförsett lock med snäpplås
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Håller Mikrocentrifugrör (1,5 till 2 ml)
Material Plast
Positioner 1
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Mikrorör och kryogena flaskor
Mått (L x B x H) 14.1 x 15.1 x 5.7 cm
Längd (metrisk) 14.1 cm
Längd (engelska) 5,6 tum.
Bredd (engelska) 5,9 tum
Höjd (engelska) 2,2 tum
Diameter (metrisk) Well 1.23 cm
Produkttyp Förvaringsbox för mikrocentrifugrör
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 5.6 cm
Array 10 x 10
Bredd (metrisk) 15.1 cm