Läs mer
Eppendorf™ 1000 μL polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10453692 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Gult
Klart
Vitt
Antal per förpackning:
20
5 påsar med 4
80
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal per förpackning unitSize
10453692 Klart 5 påsar med 4 Paket med 20
10398992 Gult 20 Paket med 20
10440134 Vitt 80 Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10453692 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030501233
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av ren polypropen. Eppendorf™ 1000 μL polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor är högpresterande plattor för alla manuella och automatiserade applikationer.
  • Dessa polypropenplattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering
  • Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 1000μ L
Antal per förpackning 5 påsar med 4