Läs mer
Eppendorf™ 1000 μL steril polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10693903 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Vitt
Kvantitet:
20 Pack
80 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
10693903 Vitt 20 Pack Paket med 20
10503503 Blått 20 Pack Paket med 20
10257462 Klart 20 Pack Paket med 20
10513994 Vitt 80 Pack Paket med 80
10053762 Gult 20 Pack Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10693903 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030502205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoBind plattor, fria från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
Dessa plattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Produktlinje Eppendorf
Färg Vitt
Produkttyp PCR mikroplatta
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 1000μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Total volym (metrisk) Tja 1000μ L
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Kvantitet 20 Pack