Läs mer
Axygen™ 1000μ L Universalpipettspetsar: fasade, Maxymum Recovery
Produktkod. 11316184 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 5000
Produktkod. 11316184
Brand: Axygen™ T1000CL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fasad
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Bulk
Tipsstil Låg retention, Universell
Förpackning 1 000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs.
För användning med (utrustning) Universal Fit