Läs mer
Axygen™ 1000μ L Universalpipettspetsar: fasade, Maxymum Recovery
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
- Ickepyrogena
- Fasad
- Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 till 1000 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNas-, RNas- och pyrogenfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention, Universell |
| Förpackning | Gångjärnsställ |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Material | Polypropen |