Läs mer
Thermo Scientific™ 1000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1000 ml
6 x 1000 ml
8 x 1000 ml
Typ:
Svängande skoprotor
Täcka
Inkluderar:
Rotor, runda hinkar, 1000 ml flaskor
Rund hink (set om 2)
Överdrag till rund hink (set om 2)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
De Thermo Scientific™ 1000mL BIOS svängande skoprotorer är designade för användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocesscentrifug. Dessa rotorer, som är försedda med hinkar och flaskor, har konstruerats för att förenkla driften av centrifugen samtidigt som produktiviteten maximeras.
Uppnå effektiv och pålitlig provbearbetning med följande funktioner:
Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
- 8 x 1000mL (8L) kapacitet vid 5 400 max rpm (8 500 xg max RCF) drift;
- 6 x 1000mL (6L) kapacitet vid 4 600 max rpm (7 117 xg max RCF) drift
- Thermo Scientific™ Eco-Spin™ vindrutan ger energibesparingar på upp till 64 % jämfört med icke-vindruta rotorer
- Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ och Auto-ID™ möjliggör omedelbar locköppning, förvaring och rotoridentifiering som sparar tid och skyddar integriteten hos dina prover
- 2 års garanti
Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 6 x 1000 ml |
| Max. RCF | 8,500 x g |
| Max. Hastighet | 5,400 rpm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Centrifuge |
| Inkluderar | Rotor, runda hinkar, 1000 ml flaskor |