Läs mer
Thermo Scientific™ 1000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Produktkod. 15560194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1000 ml
6 x 1000 ml
8 x 1000 ml
Typ:
Svängande skoprotor
Täcka
Inkluderar:
Rotor, runda hinkar, 1000 ml flaskor
Rund hink (set om 2)
Överdrag till rund hink (set om 2)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15560194
Brand: Thermo Scientific™ 75003963
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför dina biobearbetningsmetoder effektivt och tillförlitligt med Thermo Scientific™ 6 x 1 000 ml eller 8 x 1 000 ml svängande skoprotorer.
De Thermo Scientific™ 1000mL BIOS svängande skoprotorer är designade för användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocesscentrifug. Dessa rotorer, som är försedda med hinkar och flaskor, har konstruerats för att förenkla driften av centrifugen samtidigt som produktiviteten maximeras.
Uppnå effektiv och pålitlig provbearbetning med följande funktioner:
  • 8 x 1000mL (8L) kapacitet vid 5 400 max rpm (8 500 xg max RCF) drift;
  • 6 x 1000mL (6L) kapacitet vid 4 600 max rpm (7 117 xg max RCF) drift
  • Thermo Scientific™ Eco-Spin™ vindrutan ger energibesparingar på upp till 64 % jämfört med icke-vindruta rotorer
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ och Auto-ID™ möjliggör omedelbar locköppning, förvaring och rotoridentifiering som sparar tid och skyddar integriteten hos dina prover
  • 2 års garanti
Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumvindruta och skopa, polypropenflaska
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 1000 ml
För användning med (utrustning) 1000 mL rotorsats för svängande skopor
Inkluderar Rund hink (set om 2)