Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastät AccuDil™ Sprutor
Produktkod. 10512131
Volym (metrisk):
10 ml
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10512131
Brand: Hamilton™ 201400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med en precisionsbearbetad PTFE-kolvspets som skapar en läckagefri tätning.
  • Spetsen torkar insidan av sprutcylindern fri från prov
  • Användbar med heterogena prover eftersom det minskar risken för att en avlagring uppstår och får kolven att frysa
  • Gassteriliserbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material PTFE (kolv)
För användning med (applikation) Vätske- eller gasprovtagning
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 1025
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 25 mL
Produktlinje AccuDil
För användning med (utrustning) 1000 Series Spädare/Dispensers