Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Sprutan med fast nål, LTN-avslutning, 22 gauge, 2 tum. Nållängd
Description
1000-seriens sprutavslutningar
- Luer Tip Cemented Needle (LTN) - För medelstora sprutor cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
- Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
TLL Ingen fläns
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,57 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,016 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.41 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,028 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,695 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 14.6 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17.7 mm |
| Show More |