Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Sprutan med fast nål, LTN-avslutning, 22 gauge, 2 tum. Nållängd
Produktkod. 10454291
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålpunktsnummer:
2
3
5
Modell:
Modell 1001
Modell 1002
Modell: 1002
Modell: 1005
Modell: 1010
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålpunktsnummer Modell unitSize
10454291 5 ml 2 Modell: 1005 Varje
10687255 5 ml 3 Modell: 1005 Varje
10248051 1 ml 3 Modell 1001 -
10538131 1 ml 2 Modell 1001 Varje
10038350 2,5 ml 2 Modell: 1002 Varje
10098400 10 ml 2 Modell: 1010 Varje
10258384 10 ml 5 Modell: 1010 Varje
10455631 1 ml 5 Modell 1001 Varje
10048350 2,5 ml 5 Modell 1002 Varje
10051642 5 ml 5 Modell: 1005 Varje
10250723 10 ml 3 Modell: 1010 Varje
10139731 2,5 ml 3 Modell: 1002 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10454291 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81517
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
1000-seriens sprutavslutningar
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) - För medelstora sprutor cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
TLL Ingen fläns
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,41 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,016 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,53 tum
Diameter (metrisk) Inre 10.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell Modell: 1005
Nålpunktsnummer 2
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5 ml
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Luerspets, cementerad