Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Sprutan med fast nål, LTN-avslutning, 22 gauge, 2 tum. Nållängd
Produktkod. p-4905088
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålpunktsnummer:
2
3
5
Modell:
Modell 1001
Modell 1002
Modell: 1002
Modell: 1005
Modell: 1010
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10687255
Brand: Hamilton™ 81516
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
1000-seriens sprutavslutningar
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) - För medelstora sprutor cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
TLL Ingen fläns
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,41 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,016 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,53 tum
Diameter (metrisk) Inre 10.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell Modell: 1005
Nålpunktsnummer 3
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5 ml
Nålpunktstil 3
Anslutningstyp Luerspets, cementerad