Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Luer-tip-sprutor, LT-terminering
Beskrivning
1000-seriens sprutavslutningar
Luer-spets (LT)- Denna terminering har en PTFE, han-luer-kona med nickelpläterad mässingslåsnav för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
TLL Ingen fläns
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,57 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,695 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 14.6 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17.7 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |