Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Luer-tip-sprutor, LT-terminering
Produktkod. 10548511
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10548511 2,5 ml Varje
10568891 5 ml Varje
10538511 1 ml Varje
10098330 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10548511 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
1000-seriens sprutavslutningar
Luer-spets (LT)- Denna terminering har en PTFE, han-luer-kona med nickelpläterad mässingslåsnav för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
TLL Ingen fläns
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,28 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,4 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.29 mm
Diameter (metrisk) Yttre 10.3 mm
För användning med (applikation) Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1002
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 2,5 ml
Anslutningstyp Luer Tips