Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Luer-spets cementerade nålsprutor
Beskrivning
- Mellanvolym gastäta sprutor
- Luer spets
- Cementerad nål
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Nålmätare | Beställnings |
| Diameter (metrisk) Inre | 10.3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13.5 mm |
| Produkttyp | Gastät sprutnål |
| Max. Tryck | 200 psig (13,8 bar) |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Modell | 1005 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Visa mer |