Läs mer
Hamilton™ 1000-serien standard PTFE-instrumentsprutor utan nålar
Beskrivning
- Sprutans livslängd är exceptionell när den används tillsammans med Hamilton™ precisionssprutdrift
- Möjliggör precisionshantering av vätskor
- Gastät för läckagefri prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (metrisk) Inre | 14.6 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17.7 mm |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psi |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Modell | 1010 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Visa mer |