Läs mer
Thermo Scientific Cap AL Sealing Tube 2ml
Brand:  Thermo Scientific 54459
Cap AL Sealing Tube 2ml
Produktkod. 10004643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7120.00 SEK
    5542.03 SEK / Paket med 1
    Save 1577.97 SEK
    22% Av