Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar cylindriska isolerade kolvar
Produktkod. 10169600
Change view
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
1500 ml
2 l
Inkluderar:
Inget sidogrepp
Med sidogrepp
Höjd (metrisk) Inre:
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diameter (metrisk) Inre:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Höjd (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Inre
10169600 2 l Inget sidogrepp 340 mm 90 mm
10433501 1 l Inget sidogrepp 235 mm 77 mm
10067890 300 ml Inget sidogrepp 190 mm 47 mm
10790232 1500 ml Inget sidogrepp 240 mm 100 mm
10558672 1500 ml Med sidogrepp 245 mm 90 mm
10109560 1500 ml Inget sidogrepp 245 mm 90 mm
10740412 2 l Inget sidogrepp 290 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10169600 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 10215
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och isolering av temperaturkänsliga varor som torris, flytande kväve och andra kylmedel. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Isolated Flasks har en robust design gjord av borosilikatglas 3.3.
  • Enkel hantering
  • Kylning av små prover
  • Helförsilvrad som standard
  • Flexibla tillämpningar i laboratoriet
  • Finns med eller utan sidogrepp
Specifikationer
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 115mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover, Lagring: flytande kväve (LN2), torris (CO2) andra kylmedel
Höjd (metrisk) Inre 340 mm
Höjd (metrisk) 390mm
Inkluderar Inget sidogrepp
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) Inre 90 mm
Material Borsilikatglas