Learn More
KGW Isotherm™ Dewar cylindriska isolerade kolvar
Code produit 10558672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
1500 ml
2 l
Inkluderar:
Inget sidogrepp
Med sidogrepp
Höjd (metrisk) Inre:
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diameter (metrisk) Inre:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapacitet (metrisk) Inkluderar Höjd (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Inre
10558672 1500 ml Med sidogrepp 245 mm 90 mm
10433501 1 l Inget sidogrepp 235 mm 77 mm
10067890 300 ml Inget sidogrepp 190 mm 47 mm
10790232 1500 ml Inget sidogrepp 240 mm 100 mm
10109560 1500 ml Inget sidogrepp 245 mm 90 mm
10740412 2 l Inget sidogrepp 290 mm 100 mm
10169600 2 l Inget sidogrepp 340 mm 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10558672 Fournisseur KGW Isotherm™ Code fournisseur 10610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För förvaring och isolering av temperaturkänsliga varor som torris, flytande kväve och andra kylmedel. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Isolated Flasks har en robust design gjord av borosilikatglas 3.3.
  • Enkel hantering
  • Kylning av små prover
  • Helförsilvrad som standard
  • Flexibla tillämpningar i laboratoriet
  • Finns med eller utan sidogrepp
Spécification
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 115mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover, lagring av flytande kväve, torris, andra kylmedel och som isolerkolv
Höjd (metrisk) Inre 245 mm
Höjd (metrisk) 300mm
Inkluderar Med sidogrepp
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Diameter (metrisk) Inre 90 mm
Material Borsilikatglas
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.