Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar cylindriska isolerade kolvar
Produktkod. p-8005902
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1 L
1500 mL
2 L
Inkluderar:
Inget sidogrepp
Med sidogrepp
Höjd (metrisk) Inre:
190mm
235mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diameter (metrisk) Inre:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Produktkod. 10433501
Brand: KGW Isotherm™ 10211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och isolering av temperaturkänsliga varor som torris, flytande kväve och andra kylmedel. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Isolated Flasks har en robust design gjord av borosilikatglas 3.3.
  • Enkel hantering
  • Kylning av små prover
  • Helförsilvrad som standard
  • Flexibla tillämpningar i laboratoriet
  • Finns med eller utan sidogrepp
Specifikationer
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 95mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover, lagring av flytande kväve, torris, andra kylmedel och som isolerkolv
Höjd (metrisk) Inre 235mm
Höjd (metrisk) 290mm
Inkluderar Inget sidogrepp
Kapacitet (metrisk) 1 L
Diameter (metrisk) Inre 77 mm
Material Borsilikatglas