Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar isolerade bärkolvar
Produktkod. 10017910
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
Typ lock lock:
Blue-coated Metal Cover
Stainless Steel Cover
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10017910
Brand: KGW Isotherm™ 1221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och transport av temperaturkänsliga varor som torris. KGW Isotherm™ Dewar Isolerade bärkolvar har en robust design gjord av borosilikatglas 3.3.
  • Kylning av små prover
  • Silverpläterad och evakuerad
  • Flexibla applikationer i laboratoriet
  • Handtag av aluminium ingår
  • Inkluderar isolerat lock som hålls av två fjäderklämmor
  • Finns med antingen blålackerad metallkåpa eller rostfritt stålhölje
Specifikationer
Typ lock lock Stainless Steel Cover
Diameter (metrisk) Yttre 120mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover
Höjd (metrisk) Inre 150mm
Höjd (metrisk) 215mm
Inkluderar Isolerat lock, hålls av två fjäderklämmor, handtag
Kapacitet (metrisk) 1 L
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Material Borsilikatglas