Läs mer
4-[4-(tert-butoxikarbonyl)piperazino]bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 306.36 |
| Procent renhet | 97% |