missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bola X10 Filtering Membranes 47mm 0.05um thickness 0.2

Brand:  Bola N 1690-48

X10 X10 Filtering Membranes 47mm 0.05um thickness

Produktkod. 10043501

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.17 SEK
    604.62 SEK / Paket med 10
    Save 153.55 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.