Läs mer
10058-F4, MedChemExpress
Produktkod. 16465298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16465298 10 mg 10mg
16421507 50 mg -
16418017 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16465298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12702
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10058-F4
Fysisk form Solid
CAS 403811-55-2
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H11NOS2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 41 mg/mL (164.43 mM)
LEDER O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=C(CC)C=C2)=S
Molekylvikt (g/mol) 249.35
Formel vikt 249.35
Procent renhet 99.18%