Läs mer
10058-F4, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447019
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447019 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15447019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65650.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 403811-55-2 | C12H11NOS2 | 249.346 g/mol
En c-Myc-hämmare som inducerar apoptos
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10058-F4
CAS 403811-55-2
Färg Gult
Molekylformel C12H11NOS2
MDL-nummer MFCD00758517
Kvantitet 10 mg
Synonym c-myc inhibitor, 5e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercapto-1,3-thiazol-4 5h-one, 5-4-ethylphenyl methylene-2-thioxo-4-thiazolidinone, e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercaptothiazol-4 5h-one, z,e-5-4-ethylbenzylidine-2-thioxothiazolidin-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one, 10058-f hplc , solid
Löslighetsinformation Löslig i DMSO; Löslig i vatten vid koncentrationer under 2 mg/ml
InChI-nyckel SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC-namn (5E)-5-[(4-etylfenyl)metyliden]-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 249.346
PubChem CID 1271002
Formel vikt 249.35
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.