Läs mer
Tocris Bioscience™ 10058-F4
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001987
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001987 10 mg
30001996 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001987 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4406/10
Inhibits c-Myc-Max dimerization
10058-F4 is a cell permeable c-Myc-Max dimerization inhibitor. Inhibits proliferation, induces apoptosis and arrests cells in G0/G1 in rat1a-c-Myc cells. Also reduces tumor growth in vivo. In lymphoma cells, 10058-F4 decreases glucose uptake and expression of glycolysis-associated genes and reduces cell viability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403811-55-2
Molekylformel C12H11NOS2
Spécification
Kemiskt namn eller material 10058-F4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 249.35
Fysisk form Solid
Färg Yellow
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 249.346
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.