Läs mer
10074-G5, MedChemExpress
Produktkod. 16493228
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493228 10 mg -
16485957 5 mg -
16482676 25 mg 25mg
16479776 50 mg -
16464496 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100996
MedChemExpress 10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.
10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10074-G5
Fysisk form Solid
CAS 413611-93-5
Färg Red
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H12N4O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (84.26 mM)
LEDER O=[N+]([O-])C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3)C4=NON=C41
Molekylvikt (g/mol) 332.31
Formel vikt 332.31
Procent renhet 98.52%