missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alloy Steel, CLA7, 100g, ARMI∣MBH

Produktkod. 30002392
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30002392

Brand: ARMI/MBH IARM170BC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Alloy Steel, CLA7, 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Kemiskt namn eller material Boron/Tin/Vanadium/Molybdenum/Niobium/Cobalt/Copper/Phosphorus/Zirconium/Chromium/Titanium/Nickel/Silicon/Aluminium/Carbon/Manganese/Cadmium/Lead/Zinc/Calcium/Magnesium/Selenium/Oxygen/Bismuth/Antimony/Tungsten/Arsenic/Nitrogen/Tantalum
CAS 7439-89-6
Kvantitet 100 g
Form Pieces
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Boron 0.0004 %/Tin 0.002 %/Vanadium 0.002 %/Molybdenum 0.003 %/Niobium 0.004 %/Cobalt 0.005 %/Copper 0.005 %/Phosphorus 0.005 %/Zirconium 0.005 %/Chromium 0.009 %/Titanium 0.19 %/Nickel 0.197 %/Silicon 0.21 %/Aluminium 0.23 %/Carbon 0.4 %/Manganese 0.821 %/Cadmium (<0.0010) %/Lead (<0.0020) %/Zinc (<0.0020) %/Calcium (<0.0040) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Oxygen (<0.0060) %/Bismuth (<0.0100) %/Antimony (0.0007) %/Tungsten (0.002) %/Arsenic (0.005) %/Nitrogen (0.005) %/Tantalum (0.008) %
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato