missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbon Steel, Resulfurized, AISI 1117, G11170, 100g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Carbon Steel, Resulfurized, AISI 1117, G11170, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium/Aluminium/Vanadium/Oxygen/Tin/Arsenic/Nitrogen/Phosphorus/Molybdenum/Nickel/Chromium/Copper/Carbon/Silicon/Manganese/Lead/Tungsten/Boron/Niobium/Cobalt |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.0015 %/Aluminium 0.003 %/Vanadium 0.003 %/Oxygen 0.005 %/Tin 0.008 %/Arsenic 0.009 %/Nitrogen 0.01 %/Phosphorus 0.011 %/Molybdenum 0.016 %/Nickel 0.075 %/Chromium 0.076 %/Copper 0.15 %/Carbon 0.18 %/Silicon 0.28 %/Manganese 1.2 %/Lead (<0.001) %/Tungsten (0.002) %/Boron (0.003) %/Niobium (0.003) %/Cobalt (0.01) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering