missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Copper, Silicon Brass, CDA 875, C87500, 100g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Copper, Silicon Brass, CDA 875, C87500, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Manganese/Phosphorus/Carbon/Tin/Nickel/Lead/Iron/Silicon/Zinc/Copper/Antimony/Arsenic/Chromium/Silver |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 0.002 %/Manganese 0.002 %/Phosphorus 0.003 %/Carbon 0.005 %/Tin 0.009 %/Nickel 0.011 %/Lead 0.013 %/Iron 0.025 %/Silicon 3.11 %/Zinc 12.94 %/Copper 84 %/Antimony (0.001) %/Arsenic (0.002) %/Chromium (0.003) %/Silver (0.01) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering