missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zirconium, Unalloyed, Zircadyne 702, R60702, 100g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Zirconium, Unalloyed, Zircadyne 702, R60702, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium/Chromium/Aluminium/Carbon/Tin/Iron/Hafnium/Antimony/Barium/Beryllium/Bromine/Cerium/Cesium/Dysprosium/Erbium/Europium/Gadolinium/Gallium/Germanium/Gold/Holmium/Iodine/Iridium/Lanthanum/Lithium/Lutetium/Mercury/Neodymium/Niobium/Osmium/Platinum/Potassium/Praseodymium/Rhenium/Rhodium/Rubidium/Samarium/Selenium/Sodium/Strontium/Tellurium/Terbium/Thallium/Thorium/Thulium/Ytterbium/Boron/Chlorine/Lead/Magnesium/Palladium/Ruthenium/Arsenic/Cadmium/Calcium/Cobalt/Silver/Zinc/Yttrium/Phosphorus/Silicon/Tungsten/Uranium/Tantalum/Bismuth/Fluorine/Indium/Copper/Molybdenum/Hydrogen/Manganese/Nickel/Nitrogen/Vanadium/Scandium/Oxygen/Zirconium |
| CAS | 7440-67-7 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.004 %/Chromium 0.009 %/Aluminium 0.014 %/Carbon 0.017 %/Tin 0.04 %/Iron 0.09 %/Hafnium 0.84 %/Antimony (<0.0001) %/Barium (<0.0001) %/Beryllium (<0.0001) %/Bromine (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Cesium (<0.0001) %/Dysprosium (<0.0001) %/Erbium (<0.0001) %/Europium (<0.0001) %/Gadolinium (<0.0001) %/Gallium (<0.0001) %/Germanium (<0.0001) %/Gold (<0.0001) %/Holmium (<0.0001) %/Iodine (<0.0001) %/Iridium (<0.0001) %/Lanthanum (<0.0001) %/Lithium (<0.0001) %/Lutetium (<0.0001) %/Mercury (<0.0001) %/Neodymium (<0.0001) %/Niobium (<0.0001) %/Osmium (<0.0001) %/Platinum (<0.0001) %/Potassium (<0.0001) %/Praseodymium (<0.0001) %/Rhenium (<0.0001) %/Rhodium (<0.0001) %/Rubidium (<0.0001) %/Samarium (<0.0001) %/Selenium (<0.0001) %/Sodium (<0.0001) %/Strontium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Terbium (<0.0001) %/Thallium (<0.0001) %/Thorium (<0.0001) %/Thulium (<0.0001) %/Ytterbium (<0.0001) %/Boron (<0.0005) %/Chlorine (<0.0005) %/Lead (<0.001) %/Magnesium (<0.001) %/Palladium (<0.001) %/Ruthenium (<0.001) %/Arsenic (<0.005) %/Cadmium (<0.005) %/Calcium (<0.005) %/Cobalt (<0.005) %/Silver (<0.005) %/Zinc (<0.005) %/Yttrium (<0.006) %/Phosphorus (<0.015) %/Silicon (<0.016) %/Tungsten (0.0001) %/Uranium (0.00015) %/Tantalum (0.0002) %/Bismuth (0.00025) %/Fluorine (0.0005) %/Indium (0.0005) %/Copper (0.001) %/Molybdenum (0.001) %/Hydrogen (0.0011) %/Manganese (0.002) %/Nickel (0.0022) %/Nitrogen (0.003) %/Vanadium (0.005) %/Scandium (0.01) %/Oxygen (0.141) %/Zirconium (98.78) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering