missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-Carboxymethyl-L-cysteine (R/S)-Sulphoxide, Mikromol™

Produktkod. 17347902
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17347902

Brand: Mikromol MM0236.01

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(S)-Carboxymethyl-L-cysteine (R/S)-Sulphoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide
CAS 5439-87-2
Analyt- eller komponentnamn (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H9 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C5H9NO5S/c6-3(5(9)10)1-12(11)2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,12?/m0/s1
LEDER N[C@@H](CS(=O)CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(carboxymethylsulfinyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 195.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 195.0201 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.