Läs mer
Chem-Lab 100ML Scandium standard solution (Plasma HIQU)(1.534 g Sc2O3 / l 2% HNO3)
Brand:  Chem-Lab CL01.1911.0100
100ML Scandium standard solution (Plasma HIQU)(1.534 g Sc2O3 / l 2% HNO3)
Produktkod. 11938399
  • 952.00 SEK / 100ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Scandium standard solution 10 µg/ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitric acid