missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Beskrivning
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfate |
| CAS | 14808-79-8 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | (S O4)2- |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | SO42- |
| LEDER | [O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Sulfate |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering