Läs mer
Endecotts™ 100 mm diameter i rostfritt stål och testsilar av trådnät
Beskrivelse
- Tillverkad med endast material av högsta kvalitet, tillgängliga i diameterstorlekar 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tum.
- Precisionsram (säkerställer konsekvent kapslingsbarhet)
- Exakt bländare (i enlighet med ISO 3310-1, ASTM E11 eller andra specifikationer)
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Tekniske data
Tekniske data
| Kvantitet | 1 Varje |
| Porstorlek | 1,1 mm |
| Typ | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?