Läs mer
Endecotts™ 100 mm diameter i rostfritt stål och testsilar av trådnät
Porstorlek:
32μ m
53μ m
1 mm
1.1 mm
125μ m
2 mm
250μ m
2.8 mm
355μ m
425μ m
4.75 mm
600μ m
9.5 mm
Beskrivning
- Tillverkad med endast material av högsta kvalitet, tillgängliga i diameterstorlekar 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tum.
- Precisionsram (säkerställer konsekvent kapslingsbarhet)
- Exakt bländare (i enlighet med ISO 3310-1, ASTM E11 eller andra specifikationer)
- Naturlig filé (fritt flöde av prov)
- Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
- Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
- Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
- Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Porstorlek | 1 mm |
| Typ | Testa sil |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Rostfritt stål |