Läs mer
Endecotts™ 100 mm diameter i rostfritt stål och testsilar av trådnät
Produktkod. 12984195
Change view
Porstorlek:
32μ m
53μ m
1 mm
1,1 mm
125μ m
2 mm
250μ m
2,8 mm
355μ m
425μ m
4,75 mm
600μ m
9,5 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
12984195 4,75 mm
12954205 1,1 mm
12954215 125μ m
12974205 1 mm
12914205 2,8 mm
12934215 250μ m
12934205 2 mm
12914225 32μ m
12924215 355μ m
12914215 425μ m
12904215 600μ m
12944195 9,5 mm
12984215 53μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12984195 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer 100SIW4.75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1053.23 SEK / Paket med 1
    Save 521.77 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 17-02-2027
Använd dessa testsilar för alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål kan levereras med öppningsstorlekar från 125 mm ner till 20 mikron i hel- och halvhöjdsversioner.
  • Tillverkad med endast material av högsta kvalitet, tillgängliga i diameterstorlekar 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tum.
  • Precisionsram (säkerställer konsekvent kapslingsbarhet)
  • Exakt bländare (i enlighet med ISO 3310-1, ASTM E11 eller andra specifikationer)
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Porstorlek 4,75 mm
Produkttyp Testsikt
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål