Läs mer
Endecotts™ 100 mm diameter i rostfritt stål och testsilar av trådnät
Produktkod. 12984215
Change view
Porstorlek:
32μ m
53μ m
1 mm
1,1 mm
125μ m
2 mm
250μ m
2,8 mm
355μ m
425μ m
4,75 mm
600μ m
9,5 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
12984215 53μ m
12954205 1,1 mm
12954215 125μ m
12974205 1 mm
12914205 2,8 mm
12934215 250μ m
12934205 2 mm
12914225 32μ m
12924215 355μ m
12984195 4,75 mm
12914215 425μ m
12904215 600μ m
12944195 9,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12984215 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer 100SIW.053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    1121.72 SEK / Paket med 1
    Save 563.28 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Använd dessa testsilar för alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål kan levereras med öppningsstorlekar från 125 mm ner till 20 mikron i hel- och halvhöjdsversioner.
  • Tillverkad med endast material av högsta kvalitet, tillgängliga i diameterstorlekar 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tum.
  • Precisionsram (säkerställer konsekvent kapslingsbarhet)
  • Exakt bländare (i enlighet med ISO 3310-1, ASTM E11 eller andra specifikationer)
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Porstorlek 53μ m
Produkttyp Testsikt
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål