Learn More
Anritsu™ 100 mm rör silikonkabel ytsond
Click to view available options
Material:
Skydd: Rostfritt stål hög temperatur; Kabel: Silikon
Skydd: polyimid; Kabel: Silikon
Temperaturområde (metriskt).:
0 °C till 400 °C
0 °C till 80 °C
Typ:
90° (armbåge)
90° vinkel
Rak
Description
- Huvudets diameter: 12 mm
- Skyddsmaterial ger lämpligt termiskt motstånd
- Termoelement typ K
- Standardgrepp för handhållen mätning
- Hållbarhet rang A; mer än 75 000 kontakter
- Klass 2-toleranser i enlighet med JIS C1602-1995
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Standardgrepp; miniatyrplugg |
| Material | Skydd: Rostfritt stål hög temperatur; Kabel: Silikon |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
| Typ | 90° (armbåge) |
| Diameter (metrisk) Cap | 12 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Svarstid | 1,5 sek |
| Temperatursensor | Tolerans:± 2,5 °C (vid 100 °C yta) |