Läs mer
S100A5 Antibody (S100A5/7472), Novus Biologicals™
Produktkod. 18633655 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
20 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18633655 100 μg
18659944 20 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18633655 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP323844100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
S100A5 Monoclonal antibody specifically detects S100A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen S100A5
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona S100A5/7472
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Alias Protein S-100D, S100 calcium binding protein A5, S100 calcium-binding protein A5S100Dprotein S100-A5
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-92) of human S100A5 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6276
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Form Purified
Isotyp IgG2a κ