Läs mer
Sodium HYDROXIDE 98 % FOR ANALYSIS 10kg
Brand: Fisher Chemical S/4920/68
1860.32 SEK valid until 2025-12-14
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24141" för att få ditt kampanjpris.
Sodium HYDROXIDE 98 % FOR ANALYSIS 10kg
Beskrivning
Säkerhet och hantering
- Sodium hydroxide
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .