Läs mer
Watson-Marlow 102R lågflödespumphuvud
Produktkod. 17857973
Change view
Flödeshastighet:
0,003 till 54 ml/min.
Produktkod. Flödeshastighet
17857973 0,003 till 54 ml/min.
1 options
Produktkod. 17857973 Leverantör Watson-Marlow Leverantörsnummer 013.7101.000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
100-serien Lågt flöde, enkanaligt pumphuvud är ett kontinuerligt slangpumphuvud för intermittenta flödeshastigheter upp till 510 ml/min.
  • 102R lågflödespumphuvuden accepterar, utan justering, allt Watson-Marlow rör från 0,5 mm till 4,8 mm innerdiameter med 1,6 mm väggtjocklek.
  • Pumphuvudet har en fjäderbelastad rötor med två rullar och är lämplig för kontinuerlig användning upp till 65 rpm och ger flödeshastigheter upp till 106 ml/min.
  • Kan pumpa i båda riktningarna, 102R inställd på medurs rotation ger längre slanglivslängd.
  • Moturs rotation är lämplig för pumpning mot högre tryck.
  • Pumphuvudet finns med ett urval av spårmaterial och rotorfjädrar.
  • Lämplig för antingen en 6 mm eller 8 mm drivaxel om den är monterad på användarens drivning.
  • Alla 102R-pumphuvuden har ett urval av monteringspunkter och ett spricksäkert skydd av klar polykarbonat som är gångjärnsförsedd för att ge enkel åtkomst för slangbyte.
  • Snap-in kopplingar finns också tillgängliga i stället för fjädrande rörklämmor.
  • Lågflöde kompakt pumphuvud.
  • Fjädrande rulldesign för längre rörlivslängd och exakta flödeshastigheter.
  • Enkel kontinuerlig tubladdning.
  • Upp till 106 ml/min. kontinuerligt flöde.
  • Upp till 212 ml/min. intermittent flöde.
  • Pumphuvudet accepterar fem hålstorlekar av slangar för flöde på 0,02 ml/min. till 212 ml/min.
Specifikationer
Flödeshastighet 0,003 till 54 ml/min.
Modell 102R
Typ Lågflödespumphuvud
Rotormaterial IXEF PARA (polyarylamid)
Hastighet 65 rpm
Maximalt tryck 30 psi
Material för fodral Polykarbonat