Läs mer
Testo™ 104-IR Dual Purpose IR och penetrationstermometer
Produktkod. 13207819
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +250 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
13207819 -50 °C till +250 °C
1 options
Produktkod. 13207819 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1966.64 SEK
    1659.00 SEK / Paket med 1
    Save 307.64 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
En mångsidig, vattentät penetrationstermometer kombinerad med en infraröd sensor för både kontakt- och beröringsfria temperaturmätningar.
  • En idealisk lösning för alla aspekter av livsmedelsindustrin, från att ta emot varor till livsmedelsinspektörer
  • Exakt 2-punktslaser med 10:1-optik för exakta, felfria mätningar
  • Super robust design, byggd för extrem och daglig användning
  • Stor, bakgrundsbelyst, lättläst LCD-display
  • Medföljande färgremsor hjälper till att förhindra korskontaminering
  • Scannar yttemperaturen på enskilda livsmedel eller hela pallar på avstånd med högsta noggrannhet
  • Om ett gränsvärde överskrids eller underskrids kan den fällbara inträngningssonden även mäta kärntemperaturen
  • Passar lätt i en skjortficka
  • Inkluderar termometer, användarguide, kalibreringsprotokoll, självhäftande färgremsor, batterier
Specifikationer
Material ABS-plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (metrisk) 197 g
Beskrivning Skyddsklass IP65
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +250 °C
Batteritid 10 hr.
Batterityp 2 x AAA
Noggrannhet ±1 °C från− 50° till− 301.° C,± 0,5 °C från− 30° till+ 99,9 °C,± 1% av mv för återstående räckvidd
Visa LCD