Läs mer
Hellma™ 104 kvarts Suprasil Semi-mikroceller
Produktkod. 10485051
Kapacitet (metrisk):
1,4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10485051
Brand: Hellma™ 1045040
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Semi-mikrocell
Kapacitet (metrisk) 1,4 ml
Material Kvarts Suprasil
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 4mm
Kvantitet 1 Varje
Banans längd 50 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm