Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbart omslagsmedium
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum.
11 x 9 tum.
10 x 10 tum.
12 x 12 tum.
15 x 15 tum.
16 x 16 tum.
18 x 18 tum
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
36 x 10 tum.
36 x 18 tum.
60 x 18 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Rekommenderas för användning i kombination med en sekundär Tyvek™ Steriliseringspåse
- Hydrofobisk
- Utmärkt mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar
- Luddfritt - Kategori (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 Renrum
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |