Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbart omslagsmedium
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7203247 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum.
11 x 9 tum.
10 x 10 tum.
12 x 12 tum.
15 x 15 tum.
16 x 16 tum.
18 x 18 tum
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
36 x 10 tum.
36 x 18 tum.
60 x 18 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 17768447
Brand: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0909
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en utmärkt bakteriebarriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering. Skär med ett automatiserat CAD-system in ISO 8 och gjord av DuPont 1073B Medical Grade Tyvek .
  • Designad för ångsterilisering
  • Rekommenderas för användning i kombination med en sekundär Tyvek™ Steriliseringspåse
  • Hydrofobisk
  • Utmärkt mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Luddfritt - Kategori (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 Renrum
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 9 x 9 tum.
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag