Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbar omslag liten
BIOPHARMA
Produktkod. 17738437 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 8 tum
18 x 5 tum.
3 x 2 tum.
3 x 3 tum.
36 x 5 tum.
36 x 8 tum.
4 x 4 tum.
6 x 3 tum
6 x 4 tum.
6 x 6 tum.
7 x 7 tum.
7,5 x 7,5 tum.
8 x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17738437 3 x 2 tum. Paket med 2000
17748437 3 x 3 tum. Paket med 2000
17758437 6 x 3 tum Paket med 2000
17768437 4 x 4 tum. Paket med 2000
17778437 6 x 4 tum. Paket med 2000
17788437 18 x 5 tum. Paket med 500
17798437 36 x 5 tum. Paket med 500
17708447 6 x 6 tum. -
17718447 7,5 x 7,5 tum. Paket med 500
17728447 7 x 7 tum. Paket med 500
17738447 8 x 8 tum. Paket med 500
17748447 10 x 8 tum Paket med 500
17758447 36 x 8 tum. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17738437 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer MGTVKSHEET0203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en utmärkt bakteriebarriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering. Skär med ett automatiserat CAD-system in ISO 8 och gjord av DuPont 1073B Medical Grade Tyvek .
  • Designad för ångsterilisering
  • Rekommenderas för användning i kombination med en sekundär Tyvek™ Steriliseringspåse
  • Hydrofobisk
  • Utmärkt mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Luddfritt - Kategori (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 Renrum
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 3 x 2 tum.
Längd (engelska) 3 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag
Längd (metrisk) 7.6 cm
Bredd (metrisk) 5.1 cm