Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbar omslag liten
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
10 x 8 tum
18 x 5 tum.
3 x 2 tum.
3 x 3 in.
36 x 5 tum.
36 x 8 tum.
4 x 4 tum.
6 x 3 tum
6 x 4 tum.
6 x 6 tum.
7 x 7 tum.
7,5 x 7,5 tum.
8 x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 500
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Rekommenderas för användning i kombination med en sekundär Tyvek™ Steriliseringspåse
- Hydrofobisk
- Utmärkt mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar
- Luddfritt - Kategori (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 Renrum
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Greener Choice -krav
- undefined
- Non-Toxic
- Recyclable
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Show More |
Product Content Correction
Product Title
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbar omslag liten >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction