Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ /HDPE autoklavstopparpåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
3 x 6 tum.
4 x 3 tum.
8 x 5 tum.
9 x 4 tum.
10 x 6 tum.
12 x 8 tum.
22 x 4 tum
30 x 6 tum.
14 x 14 tum.
15 x 12 tum.
16 x 16 tum.
16 x 22 tum.
18 x 13 tum.
18 x 15 tum.
18 x 24 tum.
22 x 20 tum.
24 x 18 tum.
32 x 16 tum
35 x 10 tum.
36 x 24 tum.
38 x 12 tum.
40 x 24 tum.
48 x 28 tum.
Kapacitet (engelska):
7 oz.
10 oz.
27 oz.
32 oz.
50 oz.
66 oz.
84 oz.
150 oz.
165 oz.
182 oz.
216 oz.
240 oz.
252 oz.
315 oz.
336 oz.
408 oz.
414 oz.
418 oz.
480 oz.
828 oz.
920 oz.
1296 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering av farmaceutisk produktionsutrustning och komponenter (proppar och lock)
- 1073B Tyvek™ Sidan tillåter ångpenetrering under sterilisering
- Halvtransparant HDPE-filmsida
- Slagtålighet
- Konsekvent starka, dubbelsvetsade fabrikstätningar
- Exceptionell mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar från vassa och tunga maskindelar
- Tillverkad och förpackad i ISO 6 Renrum
- Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 7 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |