Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ /HDPE Autoklav propppåsrör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17718517 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
14 tum
18 tum
500 ft.
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
6 tum
7 tum
9 tum
10 tum
30,08 cm
14 tum
18 tum
24 tum
28 tum
36 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 17718517
Brand: Keystone Cleanroom Products SBTMGTVK18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklavstopparpåse i kontinuerlig form Slang för ångsterilisering är gjord av medicinsk kvalitet DuPont™ Tyvek™ och HDPE-filmmaterial och ger hög tätningshållfasthet för proppar, tätningar och tunga utrustningsdelar. Klipp av slangen till önskad längd och värmeförsegla båda ändar stängda med en validerbar impuls eller kontinuerlig bandförsegling.
  • Designad för ångsterilisering
  • Rekommenderas för användning i kombination med en sekundär Tyvek™ Steriliseringspåse
  • Hydrofobisk
  • Mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Luddfritt - Kategori (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 Renrum
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Längd (engelska) 500 ft.
Längd (metrisk) 152 m
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 46 cm
Produkttyp Steriliseringsrulle