Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ /HDPE Autoklav propppåsrör
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
14 tum
18 tum
500 ft.
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
6 tum
7 tum
9 tum
10 tum
30,08 cm
14 tum
18 tum
24 tum
28 tum
36 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Rekommenderas för användning i kombination med en sekundär Tyvek™ Steriliseringspåse
- Hydrofobisk
- Mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar
- Luddfritt - Kategori (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 Renrum
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |